2-Chlorobenzaldéhyde-oxime
011122-25G 011122-100G
FLUO011122-25GEA 0 EUR InStock
FLUO011122-25G FLUO011122-100G
2-Chlorobenzaldéhyde-oxime
2-Chlorobenzaldéhyde-oxime
Formule: C₇H₆ClNO
MW: 155,58 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016406
Numéro CAS: 3717-28-0
EINECS: 223-065-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité