Amino-2-(trifluorométhyl)-4-thiophénol chlorhydrate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Amino-4-(trifluoromethyl)benzenethiol hydrochloride
L09683.03 L09683.06
L09683.03EA 30.6 EUR InStock
L09683.03 L09683.06
Amino-2-(trifluorométhyl)-4-thiophénol chlorhydrate 97%
Amino-2-(trifluorométhyl)-4-thiophénol chlorhydrate
Purity: 97% CAS No.: 4274-38-8 Molecular Formula: C7H6F3NS.HCl Formula Weight: 229.65 Melting Point: 186-190° Beilstein Reference: 4273774 UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00042600
Formule: C₇H₇ClF₃NS
Point de fusion: 186…190 °C
Densité: 2.46
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042600
Numéro CAS: 4274-38-8
EINECS: 429-560-8
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité