4-Nitrobenzaldéhyde-oxime ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A15525.14EA 144 EUR InStock
A15525.14 A15525.06
4-Nitrobenzaldéhyde-oxime ≥98%
4-Nitrobenzaldéhyde-oxime
Formule: C₇H₆N₂O₃
MW: 166,14 g/mol
Point de fusion: 126…130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007377
Numéro CAS: 1129-37-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité