o-Dianisidine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4,4'-Diamino-3,3'-dimethoxybiphenyl, 3,3'-Dimethoxybenzidine
407890050 407890250
ACRO407890050EA 36.3 EUR InStock
ACRO407890050 ACRO407890250
o-Dianisidine 97%
o-Dianisidine
Formule: C₁₄H₁₆N₂O₂
MW: 244,29 g/mol
Point de fusion: 135…139 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008372
Numéro CAS: 119-90-4
EINECS: 204-355-4
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige to pink to light brown to purple Crystalline powder or crystals (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 134 to 140 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité