o-Dianisidine dichlorhydrate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3,3'-Dimethoxybenzidine dihydrochloride
184470250 184470050
ACRO184470250EA 237 EUR InStock
ACRO184470250 ACRO184470050
o-Dianisidine dichlorhydrate 98%
o-Dianisidine dichlorhydrate
Formule: C₁₄H₁₈Cl₂N₂O₂
MW: 317,21 g/mol
Point de fusion: 268 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012488
Numéro CAS: 20325-40-0
EINECS: 243-737-5
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige to grey to purple-grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 % (on dry substance)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité