Diamide sulfurique 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Sulphuric diamide
199020050 199020250 199021000
ACRO199020050EA 60.7 EUR InStock
ACRO199020050 ACRO199020250 ACRO199021000
Diamide sulfurique 98+%
Diamide sulfurique
Formule: H₄N₂O₂S
MW: 96,11 g/mol
Point de fusion: 87…91 °C
Densité: 1.61 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011606
Numéro CAS: 7803-58-9
EINECS: 232-262-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to practically white Crystalline powder (Free from visible impurities)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89.0 to 93.0 °C
Loss on drying ≤0.5 % (50 °C, 2 hrs) (vacuum)
Elemental Analysis ≥98.0 %
Related substances (TLC) Passes test
pH 5.0 to 7.0 (10 % in water)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité