Diamide sulfurique ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Sulphuric diamide
A18680.09 A18680.18 A18680.88
A18680.09EA 92.5 EUR InStock
A18680.09 A18680.18 A18680.88
Diamide sulfurique ≥99%
Diamide sulfurique
Purity: 99% CAS No.: 7803-58-9 Molecular Formula: SO2(NH2)2 Formula Weight: 96.11 Melting Point: 91-92° Solubility: Soluble in water, hot alcohol, acetone. Sparingly soluble in cold alcohol MDL No.: MFCD00011606
Formule: H₄N₂O₂S
MW: 96,11 g/mol
Point de fusion: 91…92 °C
Densité: 1.61
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011606
Numéro CAS: 7803-58-9
EINECS: 232-262-9
Merck Index: 14,8922
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité