Diamide sulfurique
Fournisseur: Thermo Scientific
MAYBSB01649EEEA 0 EUR InStock
MAYBSB01649EE MAYBSB01650-50 MAYBSB01649EA MAYBSB01649.1
Diamide sulfurique
Diamide sulfurique
Formule: H₄N₂O₂S
MW: 96,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011606
Numéro CAS: 7803-58-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité