3,4,5-Triméthoxyphénol 98.5+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
189140050 189140250 189141000
ACRO189140050EA 80.8 EUR InStock
ACRO189140050 ACRO189140250 ACRO189141000
3,4,5-Triméthoxyphénol 98.5+%
3,4,5-Triméthoxyphénol
Formule: C₉H₁₂O₄
Point d'ébullition: 283 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 146…149 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008389
Numéro CAS: 642-71-7
EINECS: 211-387-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to beige to brown Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 149 °C
GC ≥98.50 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité