Nerol 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
376540250 376541000 376545000
ACRO376540250EA 29.1 EUR InStock
ACRO376540250 ACRO376541000 ACRO376545000
Nerol 97%
Nerol
Formule: C₁₀H₁₈O
MW: 154,25 g/mol
Point d'éclair: 100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063204
Numéro CAS: 106-25-2
EINECS: 203-378-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4720 to 1.4790 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité