Geraniol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A13736.0B A13736.18 A13736.30
A13736.0BEA 387 EUR InStock
A13736.0B A13736.18 A13736.30
Geraniol ≥97%
Geraniol
Purity: 97% CAS No.: 106-24-1 Molecular Formula: C10H18O Formula Weight: 154.25 Flash Point: 101°(213°F) Refractive Index: 1.4760 Odour: Floral Melting Point: -15° Boiling Point: 114-115°/12mm Beilstein Reference: 1722456 Merck Reference: 14,4403 MDL No.: MFCD00002917
Formule: C₁₀H₁₈O
Point d'ébullition: 114…115 °C (12 mmHg)
Point de fusion: –15 °C
Densité: 0.884
Point d'éclair: 101 °C (213 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002917
Numéro CAS: 106-24-1
EINECS: 203-377-1
Merck Index: 14,4403
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité