Geraniol
Fournisseur: Roth Carl
Attention
4988.1 4988.2
ROTH4988.1EA 20.5 EUR InStock
ROTH4988.1 ROTH4988.2
Geraniol
Geraniol
Formule: C₁₀H₁₈O
Numéro MDL: MFCD00002917
Numéro CAS: 106-24-1
EINECS: 203-377-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité