1-BOC-3-pipéridone
Synonyms: N-BOC-3-piperidone, 1-Boc-3-Piperidinone
011528-5G 011528-100G 011528-25G
FLUO011528-5GEA 0 EUR InStock
FLUO011528-5G FLUO011528-100G FLUO011528-25G
1-BOC-3-pipéridone
1-Boc-3-pipéridone
Formule: C₁₀H₁₇NO₃
MW: 199,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631193
Numéro CAS: 98977-36-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité