Dicyclopropylcétone, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.40157.0025EA 82.7 EUR InStock
8.40157.0025
Dicyclopropylcétone, Sigma-Aldrich®
Dicyclopropylcétone
Formule: C₇H₁₀O
MW: 110,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001276
Numéro CAS: 1121-37-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Hill Formula C₇H₁₀O
Molar Mass 110.15 g/mol
Boiling point 160 - 162 °C (1013 hPa)
Density 0.968 g/cm³
Flash point 39 °C
Storage class 3 Flammable liquids
WGK WGK 3 highly water endangering
R Phrase R 10
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité