Dicyclopropylcétone
Fournisseur: Molekula
MOLE13129545-100GEA 0 EUR InStock
MOLE13129545-100G
Dicyclopropylcétone
Dicyclopropylcétone
Formule: C₇H₁₀O
MW: 110,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001276
Numéro CAS: 1121-37-5
ONU: 1224
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité