Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-BOC-pipérazine

Synonyms: tert-Butyl 1-piperazinecarboxylate, tert-butyl piperazine-1-carboxylate

040783-5G 040783-1G
FLUO040783-5GEA 0 EUR InStock
FLUO040783-5G FLUO040783-1G
1-BOC-pipérazine
1-Boc-pipérazine


Formule: C₉H₁₈N₂O₂
MW: 186,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00075265
Numéro CAS: 57260-71-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité