Phénol 99%, très pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
149340010 149340500 149340025 149340051
149340010.EA 86.7 EUR InStock
149340010. 149340500. 149340025. 149340051.
Phénol 99%, très pur
Phénol
Formule: C₆H₅OH
Point d'ébullition: 182 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 39…42 °C
Densité: 1.07 g/cm³
Point d'éclair: 79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002143
Numéro CAS: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
ONU: 1671
ADR: 6.1,II
ATTEINDRE: 01-2119471329-32
Merck Index: 12,07390
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white Crystals or fused mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 39 to 42 °C
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité