6-Chlorooxindole ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A19674.06 A19674.14 A19674.22
A19674.06EA 44.1 EUR InStock
A19674.06 A19674.14 A19674.22
6-Chlorooxindole ≥98%
6-Chlorooxindole
Purity: 98% CAS No.: 56341-37-8 Molecular Formula: C8H6ClNO Formula Weight: 167.60 Melting Point: 195-199° MDL No.: MFCD00209962
Formule: C₈H₆ClNO
Point de fusion: 195…199 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00209962
Numéro CAS: 56341-37-8
EINECS: 421-330-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité