1-Acétyl-5-bromoindoline ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1-(5-Bromoindolin-1-yl)ethanone
B20509.03 B20509.06 B20509.14
B20509.03EA 37.8 EUR InStock
B20509.03 B20509.06 B20509.14
1-Acétyl-5-bromoindoline ≥98%
1-Acetyl-5-bromoindoline
Purity: 98% CAS No.: 22190-38-1 Molecular Formula: C10H10BrNO Formula Weight: 240.10 Melting Point: 118-121° Beilstein Reference: 165052
Formule: C₁₀H₁₀BrNO
MW: 240,1 g/mol
Point de fusion: 118…121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00056017
Numéro CAS: 22190-38-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité