3-Acétoxyindole ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L04932.03EA 53.8 EUR InStock
L04932.03
3-Acétoxyindole ≥97%
3-Acétoxyindole
Formule: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,19 g/mol
Point de fusion: 128…130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014561
Numéro CAS: 608-08-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité