3-Acétoxyindole, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20706.0001 8.20706.0005
8.20706.0001EA 61.6 EUR InStock
8.20706.0001 8.20706.0005
3-Acétoxyindole, Sigma-Aldrich®
3-Acétoxyindole
Formule: C₁₀H₉NO₂
Numéro MDL: MFCD00014561
Numéro CAS: 608-08-2
EINECS: 210-154-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 127 - 129 °C
Molar Mass 175.19 g/mol
Synonyms Acetic acid 3-indolyl ester, 3-Acetoxyindole, Indoxyl acetate
Hill Formula C10H9NO2
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité