Indole-2-carboxylate d'éthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L00797.06 L00797.14
L00797.06EA 56.1 EUR InStock
L00797.06 L00797.14
Indole-2-carboxylate d'éthyle ≥98%
Ethyl indole-2-carboxylate
Purity: 98+% CAS No.: 3770-50-1 Molecular Formula: C11H11NO2 Formula Weight: 189.21 Melting Point: 122-125° Beilstein Reference: 146395
Formule: C₁₁H₁₁NO₂
Point de fusion: 122…125 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005609
Numéro CAS: 3770-50-1
EINECS: 223-206-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité