Indole-3-carboxylate de méthyle
003455-25G 003455-100G 003455-500G
FLUO003455-25GEA 0 EUR InStock
FLUO003455-25G FLUO003455-100G FLUO003455-500G
Indole-3-carboxylate de méthyle
Indole-3-carboxylate de méthyle
Formule: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00189407
Numéro CAS: 942-24-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité