Indole-4-carboxylate de méthyle ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
L16021.03 L16021.06
L16021.03EA 111 EUR InStock
L16021.03 L16021.06
Indole-4-carboxylate de méthyle ≥99%
Indole-4-carboxylate de méthyle
Purity: 99% CAS No.: 39830-66-5 Molecular Formula: C10H9NO2 Formula Weight: 175.19 Melting Point: 68-71° Beilstein Reference: 141826
Formule: C₁₀H₉NO₂
Point de fusion: 68…71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191222
Numéro CAS: 39830-66-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité