Indole-5-carboxylate de méthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L16228.06 L16228.03
L16228.06EA 152 EUR InStock
L16228.06 L16228.03
Indole-5-carboxylate de méthyle ≥98%
Indole-5-carboxylate de méthyle
Purity: 98+% CAS No.: 1011-65-0 Molecular Formula: C10H9NO2 Formula Weight: 175.19 Melting Point: 123-126° Beilstein Reference: 474256
Formule: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,19 g/mol
Point de fusion: 123…126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153023
Numéro CAS: 1011-65-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité