2-(Indole-3-yl)éthylamine chlorhydrate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A11030.09 A11030.18
A11030.09EA 94.3 EUR InStock
A11030.09 A11030.18
2-(Indole-3-yl)éthylamine chlorhydrate ≥98%
2-(Indole-3-yl)éthylamine chlorhydrate
Purity: 98+% CAS No.: 343-94-2 Molecular Formula: C10H12N2.HCl Formula Weight: 196.68 Melting Point: 252-255° Beilstein Reference: 3568419 Merck Reference: 14,9796 MDL No.: MFCD00012682
Formule: C₁₀H₁₃ClN₂
Point de fusion: 252…255 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012682
Numéro CAS: 343-94-2
EINECS: 206-446-4
Merck Index: 14,9796
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité