3-(2-Aminoéthyl)-5-hydroxyindole chlorhydrate 97+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO215025000EA 532 EUR InStock
ACRO215025000 ACRO215021000
3-(2-Aminoéthyl)-5-hydroxyindole chlorhydrate 97+%
3-(2-Aminoéthyl)-5-hydroxyindole chlorhydrate
Formule: C₁₀H₁₃ClN₂O
MW: 212,68 g/mol
Point de fusion: 168…172 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012686
Numéro CAS: 153-98-0
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
Loss on drying ≤2.5 % (115°C, 3 hrs) (vacuum)
Appearance of solution (1% in methanol) clear to slightly hazy,
Appearance of solution colorless to light yellow
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité