3-(2-Aminoéthyl)-5-hydroxyindole chlorhydrate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B21263.03EA 118 EUR InStock
B21263.03 B21263.A1 B21263.06 B21263.09
3-(2-Aminoéthyl)-5-hydroxyindole chlorhydrate ≥98%
3-(2-Aminoéthyl)-5-hydroxyindole chlorhydrate
Formule: C₁₀H₁₃ClN₂O
MW: 212,68 g/mol
Point de fusion: 167…172 °C
Numéro MDL: MFCD00012686
Numéro CAS: 153-98-0
EINECS: 244-464-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité