2-(4-Chlorophényl)indole ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2-(4-Chlorophenyl)-1H-indole
A13638.06 A13638.03
A13638.06EA 120 EUR InStock
A13638.06 A13638.03
2-(4-Chlorophényl)indole ≥98%
2-(4-Chlorophényl)indole
Purity: 98% CAS No.: 1211-35-4 Molecular Formula: C14H10ClN Formula Weight: 227.70 Melting Point: 205-207° MDL No.: MFCD00047159
Formule: C₁₄H₁₀ClN
MW: 227,69 g/mol
Point de fusion: 205…207 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047159
Numéro CAS: 1211-35-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité