2-(4-Fluorophényl)indole
008354-1G 008354-5G
FLUO008354-1GEA 0 EUR InStock
FLUO008354-1G FLUO008354-5G
2-(4-Fluorophényl)indole
2-(4-Fluorophényl)indole
Formule: C₁₄H₁₀FN
Numéro MDL: MFCD00068178
Numéro CAS: 782-17-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité