Adénine sulfate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A16964.09 A16964.18
A16964.09EA 44 EUR InStock
A16964.09 A16964.18
Adénine sulfate ≥98%
Adenine sulphate
Purity: 98+% CAS No.: 321-30-2 Molecular Formula: C10H10N10.H2SO4 Formula Weight: 368.34 Odour: Odourless Melting Point: ca 210° dec. Beilstein Reference: 3820263 Merck Reference: 14,152 MDL No.: MFCD00213655
Formule: C₅H₅N₅·½H₂SO₄
Point de fusion: ∼ 210 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00213655
Numéro CAS: 321-30-2
EINECS: 206-286-5
Merck Index: 14,152
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité