Adénine sulfate
Fournisseur: Serva
10741.01 10741.02
SERA10741.01EA 0 EUR InStock
SERA10741.01 SERA10741.02
Adénine sulfate
Adenine sulphate
Formule: C₅H₅N₅·½H₂SO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00213655
Numéro CAS: 321-30-2
EINECS: 206-286-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité