Trifluorométhanesulfonate de 1-éthyl-3-méthylimidazolium ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Éthyl-3-méthylimidazolium trifluorométhanesulfonate
L19764.04EA 60.9 EUR InStock
L19764.04 L19764.09
Trifluorométhanesulfonate de 1-éthyl-3-méthylimidazolium ≥98%
Trifluorométhanesulfonate de 1-éthyl-3-méthylimidazolium
Formule: C₇H₁₁F₃N₂O₃S
MW: 260,24 g/mol
Densité: 1,387
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00210008
Numéro CAS: 145022-44-2
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité