Méthanesulfonate de 1-butyl-3-méthylimidazolium ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1-n-Butyl-3-methylimidazolium methanesulphonate
H27336.06 H27336.18
H27336.06EA 64.8 EUR InStock
H27336.06 H27336.18
Méthanesulfonate de 1-butyl-3-méthylimidazolium ≥99%
Méthanesulfonate de 1-butyl-3-méthylimidazolium
Purity: 99% CAS No.: 342789-81-5 Molecular Formula: C9H18N2O3S Formula Weight: 234.32 Flash Point: 119°(246°F) Melting Point: 75-80° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD06798173
Formule: C₉H₁₈N₂O₃S
MW: 234,32 g/mol
Point de fusion: 75…80 °C
Point d'éclair: 119 °C (246 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06798173
Numéro CAS: 342789-81-5
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité