L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Phénol 99,0, Crystalline, Ultra Pure Grade
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Phenylalcohol, Carbolic acid, Hydroxybenzene
0126-100GEA 148 EUR InStock
0126-100G 0126-500G
Phénol 99,0, Crystalline, Ultra Pure Grade
Phénol
Formule: C₆H₅OH
MW: 94.11 g/mol
Point d'ébullition: 181.7
Point de fusion: 40.8
Densité: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 81 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00002143
Numéro CAS: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
ONU: 1671
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,07390
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Heavy Metals (as Pb) <0.01 %
Melting Point 40-41°C
Moisture (KF) <= 0.5 %
pH (Saturated) @25C Reported
Purity >=99.0%
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.
Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialit&eacute;..