Acide (±)-2-bromoisovalérique 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Acide (±)-2-bromo-3-méthylbutyrique
A10756.09EA 42 EUR InStock
A10756.09 A10756.18
Acide (±)-2-bromoisovalérique 96%
Acide (±)-2-bromoisovalérique
Formule: C₅H₉BrO₂
MW: 181,03 g/mol
Point d'ébullition: 124…126 °C (20 mmHg)
Point de fusion: 36…42 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004210
Numéro CAS: 565-74-2
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité