Ammonium acétate 7.5 M en solution aqueuse
Fournisseur: Serva
39751.01 39751.02
SERA39751.01EA 0 EUR InStock
SERA39751.01 SERA39751.02
Ammonium acétate 7.5 M en solution aqueuse
Ammonium acétate
Formule: H₃CCOONH₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013066
Numéro CAS: 631-61-8
EINECS: 211-162-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd160345483553318b94053de396335a9b18425f&vid=c6375b539008d6b43f50408d30b61261444faebc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité