Acide (S)-(-)-2-chloroisovalérique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (S)-2-Chloro-3-methylbutanoic acid, (S)-2-Chloro-3-methylbutyric acid, (S)-2-Chloroisovaleric acid
C1365-1G C1365-5G
TCIAC1365-1GEA 116 EUR InStock
TCIAC1365-1G TCIAC1365-5G
Acide (S)-(-)-2-chloroisovalérique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide (S)-(-)-2-chloroisovalérique
Formule: C₅H₉ClO₂
MW: 136,58 g/mol
Point d'ébullition: 109°C
Numéro MDL: MFCD00067109
Numéro CAS: 26782-74-1
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a68ce75099536601bf36d365b916e08e3d021e6&vid=5a68ce75099536601bf36d365b916e08e3d021e6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -1.0 to -2.0 deg (neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité