2-Chlorocyclopentanone 97% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO108970250EA 187 EUR InStock
ACRO108970250 ACRO108970050
2-Chlorocyclopentanone 97% stabilisé
2-Chlorocyclopentanone
Formule: C₅H₇ClO
MW: 118,56 g/mol
Point d'ébullition: 72…74 °C (12 mmHg)
Densité: 1,18 g/cm³
Point d'éclair: 77 °C
Température de stockage: Refrigerator
Numéro MDL: MFCD00001410
Numéro CAS: 694-28-0
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light yellow to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4730 to 1.4770 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer 1 % Potassium carbonate
UV at 260 nm A: ≤0.1
UV at 280 nm A: ≤0.1
Color scale ≤20 APHA
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité