Bromomalonate de diéthyle 90+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Diethyl 2-bromomalonate
114190250 114191000 114195000
ACRO114190250EA 54.6 EUR InStock
ACRO114190250 ACRO114191000 ACRO114195000
Bromomalonate de diéthyle 90+%
Bromomalonate de diéthyle
Formule: C₇H₁₁BrO₄
MW: 239,07 g/mol
Point d'ébullition: 233…235 °C (760 mmHg)
Densité: 1.4 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009138
Numéro CAS: 685-87-0
EINECS: 211-683-1
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4560 (20°C, 589 nm)
GC ≥90.0 %
UV at 214 nm A: ≤0.05
Titration with NaOH ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité