Dibromomalonate de diéthyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A11508.06 A11508.14 A11508.22
A11508.06EA 24.8 EUR InStock
A11508.06 A11508.14 A11508.22
Dibromomalonate de diéthyle ≥97%
Dibromomalonate de diéthyle
Purity: 97% CAS No.: 631-22-1 Molecular Formula: C7H10Br2O4 Formula Weight: 317.96 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4850 Boiling Point: 108-110°/4mm Beilstein Reference: 1783879 UN No.: 1760 MDL No.: MFCD00015154
Formule: C₇H₁₀Br₂O₄
MW: 317,96 g/mol
Point d'ébullition: 108…110 °C (4 mmHg)
Densité: 1.680
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015154
Numéro CAS: 631-22-1
EINECS: 211-151-9
ONU: 1760
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité