DL-α-Tocophérol acétate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
A14505.14 A14505.22 A14505.36
A14505.14EA 48.1 EUR InStock
A14505.14 A14505.22 A14505.36
DL-α-Tocophérol acétate 97%
DL-α-Tocophérol acétate
Purity: 97% CAS No.: 7695-91-2 Molecular Formula: C31H52O3 Formula Weight: 472.76 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 210°(410°F) Refractive Index: 1.4960 Melting Point: -28° Boiling Point: 300° Beilstein Reference: 97512 Merck Reference: 14,9495 MDL No.: MFCD00072042
Formule: C₃₁H₅₂O₃
Point d'ébullition: >300 °C
Point de fusion: –28 °C
Densité: 0.960
Point d'éclair: 210 °C (410 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00072042
Numéro CAS: 7695-91-2
EINECS: 231-710-0
Merck Index: 14,9495
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité