DL-α-Tocophérol acétate
Fournisseur: EDQM
Synonyms: Vitamine E-acétate(±)-α-Tocophérol acétateAcétate de 3,4-dihydro-2,5,7,8-tétraméthyl-2-(4,8,12-triméthyltridécyl)-2H-benzopyranne-6-yleall-rac-α-Tocophérol acétate
EDQMT1600000EA 234 EUR InStock
EDQMT1600000
DL-α-Tocophérol acétate
DL-α-Tocophérol acétate
Formule: C₃₁H₅₂O₃
MW: 472,75 g/mol
Numéro MDL: MFCD00072042
Numéro CAS: 7695-91-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité