DL-α-Tocophérol acétate, liquide
Fournisseur: MP Biomedicals
0210055980 0210055905 0210055925
ICNA0210055980EA 166 EUR InStock
ICNA0210055980 ICNA0210055905 ICNA0210055925
DL-α-Tocophérol acétate, liquide
DL-α-Tocophérol acétate
Tocopherol acetate has properties similar but not identical to α-tocopherol.
Tocopherols (TCP) (vitamin E) are a series (α, β, γ and δ) of chiral organic molecules that vary in their degree of methylation of the phenol moiety of the chromanol ring. Tocopherols are lipid soluble anti-oxidants that protect cell membranes from oxidative damage. α-Tocopherol is the form of tocopherol preferentially absorbed by homo sapiens.
Freely soluble in absolute ethanol, acetone, chloroform (100 mg/ml - clear solution), ether and fixed oils, soluble in ethanol (96%); slightly soluble in alcohol; practically insoluble in water.
Formule: C₃₁H₅₂O₃
Numéro MDL: MFCD00072042
Numéro CAS: 7695-91-2
EINECS: 231-710-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité