(±)-1-(1-Naphtyl)éthylamine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1-(Naphthalen-1-yl)ethanamine
L09342.06 L09342.14
L09342.06EA 59.5 EUR InStock
L09342.06 L09342.14
(±)-1-(1-Naphtyl)éthylamine 98%
(±)-1-(1-Naphtyl)éthylamine
Purity: 98% CAS No.: 42882-31-5 Molecular Formula: C12H13N Formula Weight: 171.24 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6230 Boiling Point: 155-156°/15mm Beilstein Reference: 3197375 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00004014
Formule: C₁₂H₁₃N
MW: 171,24 g/mol
Point d'ébullition: 155…156 °C (15 mmHg)
Densité: 1.063
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Numéro MDL: MFCD00004014
Numéro CAS: 42882-31-5
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité