(R)-(+)-1-(1-Naphtyl)éthylamine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (R)-(+)-1-(1-Aminoéthyl)naphtalène
A16918.06EA 164 EUR InStock
A16918.06 A16918.03 A16918.14
(R)-(+)-1-(1-Naphtyl)éthylamine 99%
(R)-(+)-1-(1-Naphtyl)éthylamine
Formule: C₁₂H₁₃N
MW: 171,24 g/mol
Point d'ébullition: 152…153 °C (11 mmHg)
Densité: 1,060
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Numéro MDL: MFCD00064114
Numéro CAS: 3886-70-2
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité