(R)-(+)-1-(1-Naphtyl)éthylamine 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
217800010 217800050
ACRO217800010EA 41.8 EUR InStock
ACRO217800010 ACRO217800050
(R)-(+)-1-(1-Naphtyl)éthylamine 99+%
(R)-(+)-1-(1-Naphtyl)éthylamine
Formule: C₁₂H₁₃N
MW: 171,24 g/mol
Point d'ébullition: 153 °C (11 mmHg)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064114
Numéro CAS: 3886-70-2
EINECS: 223-425-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6215 to 1.6245 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Specific optical rotation +51° to +59° (20°C, 589 nm) (c=2, ethanol)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité