(S)-(-)-1-(1-Naphtyl)éthylamine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (S)-(-)-alpha-(1-Naphthyl)ethylamine
A17176.03 A17176.06
A17176.03EA 55.7 EUR InStock
A17176.03 A17176.06
(S)-(-)-1-(1-Naphtyl)éthylamine 99%
(S)-(-)-1-(1-Naphtyl)éthylamine
Purity: 99% CAS No.: 10420-89-0 Molecular Formula: C12H13N Formula Weight: 171.24 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6230 Odour: Amine-like Boiling Point: 152-153°/11mm Beilstein Reference: 2208024 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00064179
Formule: C₁₂H₁₃N
MW: 171,24 g/mol
Point d'ébullition: 152…153 °C (11 mmHg)
Densité: 1.060
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Numéro MDL: MFCD00064179
Numéro CAS: 10420-89-0
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité