2-(2-Hydroxypényl)benzothiazole ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A19346.06 A19346.14
A19346.06EA 45.2 EUR InStock
A19346.06 A19346.14
2-(2-Hydroxypényl)benzothiazole ≥98%
2-(2-Hydroxypényl)benzothiazole
Purity: 98% CAS No.: 3411-95-8 Molecular Formula: C13H9NOS Formula Weight: 227.29 Melting Point: 130-134° Beilstein Reference: 173026
Formule: C₁₃H₉NOS
MW: 227,29 g/mol
Point de fusion: 130…134 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00022869
Numéro CAS: 3411-95-8
EINECS: 222-299-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité