(E)-β-Ionone 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (E)-4-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexenyl)-3-buten-2-one, (E)-4-(2,6,6-Trimethylcyclohex-1-en-1-yl)but-3-en-2-one, beta-Ionone
A13400.22 A13400.36
A13400.22EA 53.4 EUR InStock
A13400.22 A13400.36
(E)-β-Ionone 96%
β-Ionone
Purity: 96% CAS No.: 79-77-6 Molecular Formula: C13H20O Formula Weight: 192.30 Flash Point: 112°(233°F) Refractive Index: 1.5200 Melting Point: -49° Boiling Point: 126-128°/12mm Beilstein Reference: 1909544 Merck Reference: 14,5056 MDL No.: MFCD00001549
Formule: C₁₃H₂₀O
MW: 192,30 g/mol
Point d'ébullition: 126…128 °C (12 mmHg)
Point de fusion: –49 °C
Densité: 0.943
Point d'éclair: 112 °C (233 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001549
Numéro CAS: 79-77-6
EINECS: 201-224-3
Merck Index: 14,5056
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité